Kluczowe dokumenty
GE27-1542-01
E. coli BL21
Cytiva 27-1542-01, pack of 1 vial
Wybierz wielkość
1 PKG
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106501
NACRES:
NA.25
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 vial
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-1542-01
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jest to przykładowy gospodarz do ekspresji rekombinowanych białek. Jako szczep E. coli B, nie posiada on głównej proteazy, kodowanej przez gen lon, katalizującej endoproteolityczne rozszczepienie uszkodzonych i rekombinowanych białek w komórce.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)