environmental
food and beverages, microbiology
Nazwa produktu
HybriScan™I E. coli, suitable for microbiology
manufacturer/tradename
(HybriScan™)
Quality Level
technique(s)
microbe id | in situ hybridization: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
Powiązane kategorie
General description
Features and Benefits
- Sensitivity (after pre enrichment): 110 cfu/L
- Sensitivity (cfu/assay): 5000
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Szybkie badanie molekularne napojów, wody, ścieków i żywności pod kątem obecności mikroorganizmów
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 76545-48TESTS | 04061835497287 |