Przejdź do
MBD0017
Inaktywowane bakterie Escherichia coli
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105500
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
>10^8 bacteria/ml
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
suitability
suitable for restriction endonuclease digests, PCR amplification, Southern blots, and sequencing reactions
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Standaryzacja analizy próbek jest obecnie niezbędna w badaniach nad genomiką mikrobiomów. Brak standaryzacji może prowadzić do stronniczości i błędów we wspólnych procesach podczas przygotowywania i analizy próbek, takich jak amplifikacja próbek, sekwencjonowanie i analizy bioinformatyczne. Inaktywowany standard Escherichia col i może służyć jako standard do analizy porównawczej wydajności w toku analiz mikrobiomu lub meta-genomiki oraz jako narzędzie zwiększające odtwarzalność i umożliwiające porównanie wyników uzyskanych przez różne laboratoria. Escherichiacoli jest Gram-ujemną, fakultatywnie tlenową bakterią z grupy coli w kształcie pałeczki. E. coli kolonizuje jelita niemowląt w ciągu kilku godzin po urodzeniu i staje się najliczniejszym fakultatywnym beztlenowcem ludzkiej mikroflory jelitowej przez resztę życia, wyposażonym w zdolność do wzrostu w stale zmieniającym się środowisku w jelitach i radzenia sobie z interakcją ssak-gospodarz. Niemniej jednak, E. col i może przetrwać w wielu różnych środowiskach ekologicznych, w tym w środowiskach abiotycznych, i jest uważana za bardzo wszechstronny gatunek. Znane siedliska E. coli obejmują glebę, wodę, osady i żywność. Niektóre szczepy E. col i ewoluowały i przystosowały się do patogennego stylu życia i mogą powodować różne patologie chorobowe.
Przeczytaj tutaj, jak korzystać z naszych standardów, aby zapewnić integralność danych w badaniach nad mikrobiomem.
Application
Inaktywowane bakterie są dostarczane w stężeniu >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0. Zaleca się unikanie cykli zamrażania i rozmrażania tego produktu.
Nadaje się do standardu ilościowego dla PCR, sekwencjonowania i NGS.
Features and Benefits
  • Indywidualny wzorzec mikrobiologiczny dla mikrobiomu i metagenomiki
  • Odpowiedni standard dla PCR, sekwencjonowania i NGS
  • Poprawa analiz bioinformatycznych
  • Zwiększa odtwarzalność
  • Porównywanie wyników między laboratoriami
Physical form
Płyn - Inaktywowane bakterie są dostarczane w ilości >10^8 bakterii/ml w buforze TE o pH 8,0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MBD0011MBD0006MBD0016
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/vial
description
Suitable for DNA extraction, PCR, sequencing, next generation sequencing, >10^8 bacteria/ml
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/ml
concentration
>10^8 bacteria/vial
concentration
>10^8 bacteria/ml
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What particular strain of E. coli is supplied with this item?
    1 answer
    1. The particular strain of E. coli is not disclosed for this item.
      Helpful?
  2. What is the concentration of the bacteria in the suspension?
    1 answer
    1. The number of inactivated bacteria per vial is estimated by the CFU count of the untreated control and not by direct count of the final product. The > 10x8 number indicated is an estimation of the number of inactivated bacterial cells per vial.
      Helpful?
  3. Can you provide details on how the bacteria were inactivated? Were they chemically denatured or heat inactivated?
    1 answer
    1. The inactivation method is proprietary, and sterility testing is conducted to ensure that complete inactivation has been achieved.