GE25-6603-96
Ready-to-go™ Genomiphi™ HY DNA Amplification Kit
Cytiva 25-6603-96, sufficient for 96 reactions
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.55
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 96 reactions
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-6603-96
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GenomiPhi HY Ready-To-Go DNA Amplification Kit oferuje wysoce wydajną i reprezentatywną amplifikację całego genomu z wydajnością od 40 do 60 μg z nanogramowych ilości próbki DNA. GenomiPhi HY Ready-To-Go DNA Amplification Kit jest częścią rodziny produktów polimerazy DNA Phi29 firmy Cytiva. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do amplifikacji całego genomu metodą izotermicznej amplifikacji z przesunięciem nici. Mieszanina reakcyjna jest dostarczana w postaci wstępnie dozowanych, liofilizowanych pojedynczych dawek w paskach po 8 probówek lub na płytkach 96-dołkowych.
Amplifikacja jest wysoce jednorodna w całym genomie, dzięki czemu reprezentacja locus pozostaje niezwykle zbliżona do oryginalnej próbki DNA. Co więcej, amplifikacja jest przeprowadzana z bardzo wysoką wiernością dzięki aktywności korekcyjnej polimerazy DNA Phi29. Średnia długość produktu wynosi ponad 10 kb.
Procedura amplifikacji GenomiPhi HY Ready-To-Go DNA Amplification Kit jest szybka, prosta i nie wymaga termocyklera. Typową wydajność DNA wynoszącą od 40 do 60 µg DNA można osiągnąć w ciągu czterech godzin z zaledwie 10 ng genomowego DNA. Materiałem wyjściowym do reakcji GenomiPhi może być oczyszczone DNA z dowolnego komercyjnego zestawu lub metodą domową, lub można użyć nieoczyszczonego lizatu komórkowego. Protokoły amplifikacji DNA z lizatów krwi i wysuszonych plamek krwi są zawarte w instrukcji.
DNA amplifikowane GenomiPhi nadaje się do różnych zastosowań, takich jak genotypowanie, klonowanie, sekwencjonowanie i archiwizacja DNA.
Amplifikacja jest wysoce jednorodna w całym genomie, dzięki czemu reprezentacja locus pozostaje niezwykle zbliżona do oryginalnej próbki DNA. Co więcej, amplifikacja jest przeprowadzana z bardzo wysoką wiernością dzięki aktywności korekcyjnej polimerazy DNA Phi29. Średnia długość produktu wynosi ponad 10 kb.
Procedura amplifikacji GenomiPhi HY Ready-To-Go DNA Amplification Kit jest szybka, prosta i nie wymaga termocyklera. Typową wydajność DNA wynoszącą od 40 do 60 µg DNA można osiągnąć w ciągu czterech godzin z zaledwie 10 ng genomowego DNA. Materiałem wyjściowym do reakcji GenomiPhi może być oczyszczone DNA z dowolnego komercyjnego zestawu lub metodą domową, lub można użyć nieoczyszczonego lizatu komórkowego. Protokoły amplifikacji DNA z lizatów krwi i wysuszonych plamek krwi są zawarte w instrukcji.
DNA amplifikowane GenomiPhi nadaje się do różnych zastosowań, takich jak genotypowanie, klonowanie, sekwencjonowanie i archiwizacja DNA.
Cechy i korzyści
- Reprezentatywna amplifikacja całego genomu.
- Preformułowane, wstępnie dozowane, liofilizowane ciastka w pojedynczej dawce zapewniają szybką konfigurację reakcji i większą powtarzalność.
- Szybki i prosty protokół przyjazny dla automatyzacji; nie jest wymagany termocykler.
- Wysyłka i przechowywanie w temperaturze pokojowej zapewnia łatwy dostęp i zmniejsza ślad węglowy.
- Daje wysokiej jakości DNA (np. do wysokoprzepustowego genotypowania i archiwizacji DNA).
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać zestaw w temperaturze otoczenia. Po otwarciu całkowicie zamknij torebkę zawierającą ciastka zestawu do amplifikacji DNA Ready---Go GenomiPhi V3. - Aby zapewnić maksymalny okres przechowywania i optymalną wydajność, zaleca się przechowywanie zestawu w lodówce. Przechowywać odtworzone kontrolne DNA (Lambda) w temperaturze -20°C. Po otwarciu przechowywać w buforze denaturującym 2× w temperaturze 2-8°C.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
GenomiPhi
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu i ulotce:
Do użytku wyłącznie na licencji Qiagen GmbH. i Cytiva. Polimeraza DNA Phi 29 nie może być ponownie sprzedawana ani używana, chyba że w połączeniu z innymi składnikami tego zestawu. Patrz patenty USA nr 5,854,033, 6,124,120, 6,143,495, 6,323,009, 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
Na opakowaniu:
Zastrzega się prawa własności firmy Cytiva. Nie może być odsprzedawany ani używany z wyjątkiem innych elementów tego zestawu. Patrz patent USA nr 5,576,204 oraz równoważne patenty i zgłoszenia patentowe w innych krajach.
GenomiPhi is a trademark of Cytiva
Ready-To-Go is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)