Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700724
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
CIG, ED-B, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, fibronektyna
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw fibronektyniewytwarzane u królików,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
221-272
71-73
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
2.05 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FN1(2335)
Opis ogólny
Gen ten koduje fibronektynę, glikoproteinę obecną w rozpuszczalnej formie dimerycznej w osoczu oraz w formie dimerycznej lub multimerycznej na powierzchni komórek i w macierzy zewnątrzkomórkowej. Kodowana preproteina jest przetwarzana proteolitycznie w celu wygenerowania dojrzałego białka. Fibronektyna bierze udział w procesach adhezji i migracji komórek, w tym w embriogenezie, gojeniu się ran, krzepnięciu krwi, obronie gospodarza i przerzutach. Gen ma trzy regiony podlegające alternatywnemu splicingowi, z możliwością wytworzenia 20 różnych wariantów transkryptu, z których co najmniej jeden koduje izoformę, która podlega przetwarzaniu proteolitycznemu. Pełna długość niektórych wariantów nie została określona.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 2200-2355 ludzkiej fibronektyny (NP_002017.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)