Kluczowe dokumenty
GE25-0500-71
RNAspin Mini 50
greener alternative
Cytiva 25-0500-71
Synonim(y):
RNAspin Mini Kit, Zestaw do ekstrakcji mini RNA
Wybierz wielkość
1 PKG
1540,00 zł
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-0500-71
opakowanie
pkg of 50 preps
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pojemność
100 μg binding capacity
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
7708 RNAspin Mini RNA Isolation Kit jest przeznaczony do szybkiej ekstrakcji wysokiej jakości RNA z szerokiej gamy próbek.
7708 RNAspin Mini Isolation Kit może być używany do izolacji całkowitego RNA z hodowanych komórek, tkanek, bakterii lub drożdży. Wyizolowany RNA ma wystarczająco wysoką jakość i ilość (do 100 μg) do wielu dalszych eksperymentów i wrażliwych zastosowań enzymatycznych, takich jak RT-PCR, przedłużanie starterów i testy ochrony przed RNazą. Zestaw RNAspin Mini Kit został wykorzystany do izolacji wysokiej jakości całkowitego RNA z kilku rodzajów materiału źródłowego, w tym trudnych do lizowania szczepów bakteryjnych, i zastosowany w dalszych eksperymentach, takich jak ilościowy PCR z odwrotną transkryptazą (QRT-PCR), Northern blot i eksperymenty z mikromacierzami. Zestaw jest dostarczany z pełną broszurą protokołu z odłączaną, skróconą kartą protokołu oraz wszystkimi niezbędnymi komponentami, w tym filtrami wstępnymi i DNazą I.
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt jest zgodny z zasadą Inherently Safer Chemistry.
Zastosowanie
Służy do izolacji wysokiej jakości całkowitego RNA z szerokiej gamy materiałów źródłowych, w tym trudnych do lizowania szczepów bakteryjnych. Oczyszczony RNA nadaje się do stosowania w czułych aplikacjach, takich jak ilościowy PCR z odwrotną transkryptazą (qRT-PCR), Northern blot i eksperymenty z mikromacierzami.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości wyjściowy RNA z różnych typów próbek.
  • Odzyskuje wysokiej jakości całkowite RNA dzięki usunięciu genomowego DNA poprzez obróbkę DNazą I na kolumnie.
  • Aby uzyskać maksymalną wydajność i czystość, dołączone są filtry wstępne w celu zmniejszenia lepkości lizatu.
  • Wyniki można uzyskać nawet przy niewielkich ilościach cennej próbki.
  • Bufor lizujący jest mniej podatny na pienienie, dzięki czemu cenna próbka RNA nie jest marnowana.
  • Prosty i wygodny format odpowiedni dla wszystkich poziomów doświadczenia.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during RNA preparation.
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protokoły
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.