Kluczowe dokumenty
GE17548702
Cytodex® 1 Gamma Microcarriers
sterile, dry powder, Cytiva, pkg of 300 g
Wybierz wielkość
300 G
29 730,00 zł
29 730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
300 G
29 730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NC.01
29 730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
sterile
Właściwości
dry powder
opakowanie
pkg of 300 g
producent / nazwa handlowa
17548702
Cytiva
Opis ogólny
Mikronośnik do ogólnego użytku w postaci sterylizowanego suchego proszku.
  • Wysterylizowany promieniami gamma i gotowy do użycia w celu szybkiego rozpoczęcia hodowli.
  • Dostarczany w wygodnym, jednorazowym systemie pojemników do łatwego przenoszenia do różnych naczyń do hodowli komórkowych.
  • Dostarczany w stanie suchym, aby zaoszczędzić miejsce i ułatwić transport.
  • Umożliwia hodowlę komórek zależnych od zakotwiczenia w bioreaktorze jednorazowego użytku, eliminując potrzebę czyszczenia i walidacji czyszczenia.
  • Wspierane przez obszerną dokumentację produktu w celu ułatwienia zgłoszenia do organów regulacyjnych.
  • Testowanie działania bez użycia surowicy w celu zapewnienia wydajności
Mikronośnik ogólnegozastosowania
Sterylizowany Cytodex 1 Gamma jest mikronośnikiem ogólnego zastosowania, szczególnie odpowiednim dla większości ustalonych linii komórkowych oraz do produkcji wirusów lub produktów komórkowych z hodowli komórek pierwotnych i normalnych szczepów komórek diploidalnych.
Informacje prawne
Cytodex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)