Kluczowe dokumenty
GE17-0448-01
Cytodex® 1 microcarrier beads
Cytiva, pkg of 25 g
Wybierz wielkość
25 G
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
2480,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.01
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
dextran beads
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 25 g
producent / nazwa handlowa
17-0448-01
Cytiva
Opis ogólny
A general-purpose microcarrier for most established, anchorage-dependent cell lines.
High yield culture of anchorage-dependent cells: Microcarrier culture is a technique which makes possible the practical high yield culture of anchorage-dependent cells. Cytodex has been specifically developed for the culture of a wide range of animal cells in culture volumes ranging from a few mL to more than 6000 L. Using Cytodex in simple suspension culture systems provides yields of several million cells per mL.
Suitable for most established cell lines: Formed by substituting a cross-linked dextran matrix with positively charged DEAE* groups distributed throughout the matrix, is a general purpose microcarrier. It is particularly suitable for most established cell lines and for production of viruses or cell products from cultures of primary cells and normal diploid cell strains.
Cechy i korzyści
  • General-purpose microcarrier for most established, anchorage-dependent cell lines.
  • Contains positive charges throughout the microporous matrix.
  • Transparent for easy microscopic examination of attached cells.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prior to use, swell beads in PBS (50 mL/g) and autoclave at 120 °C.
Informacje prawne
Cytodex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)