Kluczowe dokumenty
CLS3781
Corning® microcarriers
low concentration Synthemax® II, weight 10 g
Synonim(y):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Wybierz wielkość
10 G
1370,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
low concentration Synthemax® II
producent / nazwa handlowa
Corning 3781
granulacja
125-212 μm
masa
10 g
gęstość
1.026 g/cm3
Opis ogólny
Corning Microcarriers are designed to simplify your scale-up processes. The microcarriers are sterile, ready to use, and available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors.
Features:
  • USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
These microcarriers are Synthemax II surface treated to enhance cell attachment, maximizing cell yield and viability. Optimized for MSC applications.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Synthemax is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)