GE17-5481-15
HiScreen™ Capto™ Core 700
Cytiva 17-5481-15, pkg of 1 column
Synonim(y):
Kolumna Capto Core 700
Wybierz wielkość
1010,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1010,00 zł
Polecane produkty
ligand
octylamine
opakowanie
pkg of 1 column
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5481-15
Parametry
0.8-3.9 ml/min flow rate
8 bar
wymiary złoża
77 mm × 100 mm
objętość złoża
4.7 mL
kolumna śr. wewn.
7.7 mm
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
3-13(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
Zakres roboczy
2-14(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
pojemność
~13 mg binding capacity (ovalbumin)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Capto Core 700 składa się z aktywowanego ligandem rdzenia i nieaktywnej powłoki. Nieaktywna powłoka wyklucza duże cząsteczki (odcięcie ~ Mr 700 000 [700 kDa]) z wejścia do rdzenia przez pory powłoki. Te większe cząsteczki są gromadzone w przepływie przez kolumnę, podczas gdy mniejsze zanieczyszczenia wiążą się z internalizowanymi ligandami. Rdzeń każdej kulki jest sfunkcjonalizowany ligandami, które są zarówno hydrofobowe, jak i dodatnio naładowane, co skutkuje wysoce skutecznym multimodalnym wiązaniem różnych zanieczyszczeń wystarczająco małych, aby dostać się do rdzenia. Wielomodalne ligandy zapewniają silne wiązanie z większością zanieczyszczeń w szerokim zakresie pH i stężeń soli. Związane zanieczyszczenia są usuwane z kulek za pomocą procedur czyszczenia na miejscu (CIP) przy użyciu NaOH i w większości przypadków rozpuszczalnika.
Cechy i korzyści
- Do pośredniego oczyszczania i polerowania wirusów i innych dużych biomolekuł (Mr > 700 000) w trybie przepływowym.
- Nowatorska technologia kulek rdzeniowych umożliwia skuteczne wychwytywanie zanieczyszczeń, podczas gdy cząsteczki docelowe są gromadzone w przepływie.
- Znacznie lepsza wydajność i wyższe prędkości przepływu w porównaniu z metodami filtracji żelowej.
- Prosta optymalizacja dzięki chromatografii przepływowej i solidnej wydajności.
- Wygodne oczyszczanie na małą skalę, opracowywanie procesów i zwiększanie skali przy użyciu wstępnie zapakowanych kolumn HiTrap i HiScreen.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)