GE17-5481-02
Capto™ Core 700
Cytiva 17-5481-02, pack of 100 mL
Synonim(y):
Żywica Capto Core 700
Wybierz wielkość
3030,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3030,00 zł
Polecane produkty
ligand
octylamine
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5481-02
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning in place
3-13(pH interval where the medium can be subjected to, for cleaning- or sanitization-in-place.)
Zakres roboczy
2-14(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
pojemność
~13 mg binding capacity (ovalbumin)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Ta nowatorska technologia kulek rdzeniowych umożliwia skuteczne wychwytywanie zanieczyszczeń, podczas gdy cząsteczki docelowe są uwięzione w przepływie.
- Hydrofobowe i dodatnio naładowane ligandy
- Oferuje lepszą wydajność i wyższe prędkości przepływu niż standardowe metody wykluczania wielkości (filtracja żelowa).
- Chromatografia przepływowa umożliwia proste i niezawodne działanie.
- Wielomodalne usuwanie zanieczyszczeń
- Wygodne oczyszczanie na małą skalę i opracowywanie procesów
- Skalowanie jest proste przy użyciu wstępnie zapakowanych kolumn 799 i 7705.
- Żywica spełnia wymagania przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa dostaw i wsparcia regulacyjnego.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.
Protokoły
Capto Core 700 firmy Cytiva jest przeznaczony do pośredniego oczyszczania i polerowania wirusów i innych dużych biomolekuł w trybie przepływowym.
Capto Core 700 from Cytiva is designed for intermediate purification and polishing of viruses and other large biomolecules in flowthrough mode.