Kluczowe dokumenty
GE17-5459-01
Capto Butyl
Cytiva 17-5459-01, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
843,00 zł
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
843,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
butyl
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5459-01
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 μm (d50v)
cleaning in place
3-14
Zakres roboczy
3-13
pojemność
27 mg binding capacity(27 mg BSA /ml (at QB10%))
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Przydatna na pośrednich etapach oczyszczania białek, żywica Capto Butyl HIC łączy w sobie wysoką wydajność, wysokie natężenie przepływu i niskie ciśnienie wsteczne, aby skrócić czas cyklu procesu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)