EP5427000660
Eppendorf® Centrifuge 5430 G
knob, without rotor, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Wybierz wielkość
16 390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
16 390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
knob, without rotor
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5427000660
Parametry
17500 rpm
30130 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Max. rotor capacity: 48 × 1.5/2.0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
- Max. speed: 30,130 × g (17,500 rpm)
- Remarkable versatility with 12 different rotors
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
Menu-driven, multi lingual operation menu (English, German, French, Spanish) with large backlit display
- 5 program keys for easy access to routine programs
- Saves up to 50 user-defined programs
- Automatic rotor recognition and imbalance detection for maximum operational safety
- Eppendorf QuickLock – System for quickly opening and closing the rotor lid
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)