Kluczowe dokumenty
GE17-5171-01
Mono P® 5/200 GL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
ligand
mixed quaternary and tertiary amines
opis
Ion Exchanger Type (Chromatofocusing (weak anion exchanger))
opakowanie
pkg of 4 mL
Parametry
580 psi
wymiary złoża
5 mm × 200 mm
objętość złoża
4 mL
kolumna śr. wewn.
5.7 mm
Matryca
monodisperse polystyrene/divinyl benzene
grupa aktywna macierzy
amine phase
śr. rozm. cząst.
10 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
2-12
pojemność
0.15-0.21 mmol Cl-/mL binding capacity
metoda separacji
anion exchange
Zastosowanie
803 bazuje na tej samej matrycy co 804 i Mono S. Cząsteczki MonoBeads o wielkości 10 μm są zastąpione trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi aminami, a mały rozmiar kulek znacząco przyczynia się do wysokiej rozdzielczości, którą można osiągnąć.
Cechy i korzyści
  • Znacznie zagęszcza próbki i rozróżnia różnice pI wynoszące 0,02 jednostki pH.
  • 803 5/50 GL do szybkiego badania warunków elucji (gradienty pH) lub do separacji niewymagających najwyższej rozdzielczości.
  • 803 5/200 GL do separacji o najwyższej rozdzielczości.
  • Monodyspersyjne kulki porowate o średnicy 10 μm zapewniają wysoką rozdzielczość, pojemność dynamiczną, powtarzalność i trwałość.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)