About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Cytiva
wymiary złoża
7 mm × NA
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
(7 mm)
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
mediana wielkości cząstek
90 μm
cleaning
3-10
Zakres roboczy
3-10
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)