Kluczowe dokumenty
GE17-1313-01
SDS
Cytiva 17-1313-01, pack of 100 g
Wybierz wielkość
1 PKG
493,00 zł
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
493,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105323
NACRES:
NA.25
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1313-01
kolor
White to yellowish
zakres pH
6.5-8.5
rozpuszczalność
acetone: soluble (Very slightly soluble in acetone)
cold water: soluble (Partially soluble in cold water)
diethyl ether: soluble (Insoluble in diethyl ether)
water and methanol: soluble
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
SDS jest detergentem jonowym.
Zastosowanie
Służy do rozpuszczania białek.
Cechy i korzyści
  • Odczynnik PlusOne SDS jest dokładnie kontrolowany pod kątem długości łańcucha węglowego i ogólnej jakości.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page discusses column packing and preparation techniques for reverse phase chromatography.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protokoły
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.