Kluczowe dokumenty
GE17-0944-01
SOURCE 15S
Cytiva 17-0944-01, pack of 50 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
3841,32 zł
3841,32 zł
Cena katalogowa4200,00 złZaoszczędź 9%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3841,32 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
3841,32 zł
Cena katalogowa4200,00 złZaoszczędź 9%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
sulfonate group
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 50 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0944-01
warunki przechowywania
dry at room temperature
Matryca
polystyrene/divinylbenzene
śr. rozm. cząst.
15 μm
wielkość cząstki
15-15 μm
cleaning in place
1-14
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium. Process-scale quantities are available.)
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SOURCE 15S to polimerowy, silny wymieniacz kationowy przeznaczony do etapów polerowania zarówno w zastosowaniach badawczych, jak i przemysłowych.
Zastosowanie
SOURCE 15S to syntetyczny, wysokowydajny, preparatywny nośnik chromatograficzny, oparty na sztywnej matrycy polimerowej polistyren/diwinylobenzen o grubości 15 μm. Jest on modyfikowany silnymi grupami kationowymiennymi sulfonianu (S). Nośniki SOURCE mają doskonałe właściwości fizyczne i chemiczne, umożliwiając wysokie natężenia przepływu i stałą wydajność.
Dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości, SOURCE 15S nadaje się do etapów polerowania zarówno w zastosowaniach badawczych, jak i przemysłowych.
Dzięki połączeniu wysokich standardów zapewnienia jakości i opatentowanego procesu produkcyjnego, struktura cząstek jest spójna zarówno między kulkami, jak i między partiami.
Jako członek gamy nośników BioProcess, SOURCE 15S spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Jednowymiarowe, sztywne kulki o średnicy 15 um zapewniają niskie ciśnienie wsteczne i wysokie natężenie przepływu, co pozwala uzyskać wysoką wydajność.
  • Silny wymieniacz kationowy przeznaczony do oczyszczania białek, peptydów i oligonukleotydów w wysokiej rozdzielczości.
  • Wysoka stabilność chemiczna pozwalająca na szeroki zakres warunków pracy z dobrą odpornością na warunki czyszczenia przy wysokim pH
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanol + 0,2 M octan sodu).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
SOURCE is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protokoły
In this section the practical aspect of Reverse Phased Chromatography ( RPC) is discussed including media and column selection and eluent selection and preparation.
Selectivity of HIC medium from Cytiva is based on properties such as hydrophobicity, porosity and particle size.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.