GE17-0852-01
NAP™-25 20 ST
Cytiva 17-0852-01, pkg of 20 columns
Synonim(y):
20 ST NAP-25, Kolumna NAP-25, Rozwiązanie NAP-25
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 20 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0852-01
warunki przechowywania
(.01 M NaOH)
wielkość cząstki
20-80 μm (dry)
Zakres roboczy
2-13
pojemność
<1 mL binding capacity
Opis ogólny
Jednorazowe kolumny zapakowane w Sephadex® G-25 DNA Grade i wymagają jedynie grawitacji do pracy.
Zastosowanie
Kolumny NAP™ są kolumnami jednorazowego użytku zapakowanymi w Sephadex® G-25 DNA Grade i wymagają jedynie grawitacji do pracy. Każde opakowanie zawiera kompletny protokół krok po kroku opisujący stałe objętości potrzebne do wyrównania, płukania i elucji próbki.
Cechy i korzyści
- Do szybkiego i wydajnego oczyszczania DNA i oligonukleotydów (10 merów) w czasie krótszym niż 15 minut za pomocą przepływu grawitacyjnego.
- Zapakowane z Sephadex® G-25 DNA Grade w wodzie destylowanej zawierającej 0,15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Dostępne w trzech rozmiarach w zależności od objętości próbki: 0,5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) lub 2,5 ml (NAP-25).
- Przydatne do oczyszczania na małą skalę, odsalania i wymiany buforu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)