Kluczowe dokumenty
GE17-0220-01
CM-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0220-01, pack of 100 g
Wybierz wielkość
1 PKG
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
carboxymethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0220-01
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity
przydatność
none detected for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CM 811 A-50 to słaby kationit oparty na dobrze udokumentowanej i sprawdzonej matrycy bazowej 811.
lgG (Mr 160 000)- 7 mg/ml odsączonej pożywki), Bydlęca COHb (Mr 69 000)- 140 mg/ml odsączonej pożywki), Rybonukleaza (Mr 13 700)- 120 mg/ml odsączonej pożywki)
Zastosowanie
Wymieniacze jonowe 811 są wytwarzane poprzez wprowadzenie grup funkcyjnych do usieciowanej matrycy dekstranowej. Grupy te są przyłączane do jednostek glukozy w matrycy za pomocą stabilnych wiązań eterowych.
Dostępne są różne typy wymieniaczy jonowych (DEAE, QAE i CM) oraz dwie różne porowatości (A-25/C-25 i A-50/C-50).
Cechy i korzyści
  • Słaby kationit odpowiedni do technik wsadowych.
  • Wysoka zdolność wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (od 4 do 8, używane nośniki 20% etanolu lub 0,01 M NaOH).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.