GE17-0170-02
DEAE-Sephadex® A-25
Cytiva 17-0170-02, pack of 500 g
Synonim(y):
Żywica do chromatografii jonowymiennej
Wybierz wielkość
10 700,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 700,00 zł
Polecane produkty
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0170-02
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-13
pojemność
binding capacity
przydatność
none detected for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Dostępne są różne typy wymieniaczy jonowych (DEAE, QAE i CM) oraz dwie różne porowatości (A-25/C-25 i A-50/C-50).
Cechy i korzyści
- Słaby wymieniacz anionowy odpowiedni do technik wsadowych.
- Wysoka zdolność wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)