Kluczowe dokumenty
GE10600086
Amersham Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.45 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600086
arkusz szer. × dł.
100 mm × 100 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PVDF membranes have higher mechanical strength than NC membranes and, thus, are more suitable for Western blotting applications where stripping and reprobing is needed. In addition, PVDF membranes exhibit higher protein binding capacity, however, with a tendency for a higher background, compared with NC membranes.
Cechy i korzyści
  • Zdolność wiązania białek powyżej 200 µg/cm2 dla łatwego wykrywania sygnału
  • Wysoka retencja białka nawet po trudnych etapach płukania.
  • Wysoki wychwyt białka podczas transferu minimalizuje straty próbki.
  • Dostępne w popularnych, wstępnie przyciętych rozmiarach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.