ISEQ00010
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
Synonim(y):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Polecane produkty
product name
Immobilon®-PSQ PVDF Membrane, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
27 cm × 3.75 m
wielkość porów
0.2 μm pore size
pojemność
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- 0.2 μm pore size and a large internal structure
- Higher protein adsorption and sequencing yields than other membranes
- Prevents blow-through of low molecular weight proteins
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Na tej stronie przedstawiono i omówiono trzy protokoły usuwania i reprobingu błony western blot.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protokół przygotowania próbki do lizy komórek i wydajnej ekstrakcji białek z hodowanych tkanek i komórek do późniejszego Western blottingu.