Merck
MAB8671
Przeciwciało przeciw grypie B, rdzeń, klon 22D5-12-13
clone 22D5-12-13, Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
22D5-12-13, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
clone
22D5-12-13, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Rdzeń
Application
Immunofluorescencja pośrednia
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciw grypie B, rdzeń, klon 22D5-12-13 jest zatwierdzone do stosowania w IF w celu wykrywania grypy B.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje grypę typu B, swoista przeciw rdzeniowi; reaguje ze wszystkimi testowanymi szczepami grypy typu B. Brak reaktywności z grypą A lub innymi wirusami układu oddechowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A. Płyn w 0,02 M buforze fosforanowym, 0,25 M chlorku sodu, pH 7,6 z 0,1% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Szkiełka kontrolne grypy, numer katalogowy 5010-5
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c