Wstecz
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
Products
Kategoria produktu
membranes (9)
Producent
Długość (m)
Wielkość porów (µm)
Filtruj produkty
Showing 1-9 of 9
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
GE10600016
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600015
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600018
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.45 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600019
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.2 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600037
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.2 μm, sheet W × L 300 mm × 600 mm, pkg of 5 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600020
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600017
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.2 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600053
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
Rozwiń
Wyświetl ceny
GE10600051
Amersham
™
Protran
®
Supported Western blotting membranes, nitrocellulose,
pore size 0.45 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea