Kluczowe dokumenty
GBL664192
Grace Bio-Labs silicone isolator sheet material
thickness 0.8 mm, black silicone sheet, no PSA
Synonim(y):
Nieprzylepny izolator, blokada silikonowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
Materiały
red silicon
Właściwości
black silicone sheet, no PSA
opakowanie
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664192
dł. × szerokość
13 cm × 18 cm
180 mm × 130 mm
grubość
0.8 mm
Opis ogólny
Silikonowe arkusze izolacyjne pozwalają badaczom tworzyć własne usuwalne bariery hydrofobowe do izolowania próbek. Tam, gdzie wymagane jest dodatkowe uszczelnienie, zaleca się zastosowanie kleju SecureSeal na jednej lub obu powierzchniach. Arkusze silikonowe są również dostępne w wersji CultureWell z "przezroczystego dla wody" silikonu, który jest wysoce zalecany do wrażliwych zastosowań w hodowli komórkowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)