Merck
GBL204970
Grace Bio-Labs FlexWell slide tray
holds up to 4 slides
Synonim(y):
Slide store, slide holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
Materiały
acrylic
Właściwości
Holds 4 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 204970
wymiary zewnętrzne
85.4 mm × 127.6 mm
Opis ogólny
FlexWell 4 slide tray holds up to 4 slides, outside tray dimentsion L 85.4 mm x W 127.6 mm
Informacje prawne
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.