Kluczowe dokumenty
GBL645401
Grace Bio-Labs CoverWell incubation chambers
chamber volume 20 μL, diam. × thickness 13 mm × 0.2 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory, Szczelna obudowa, mikroskop na komorze, szczelna komora
Wybierz wielkość
25 EA
942,00 zł
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
942,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red
silicone
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 645401
objętość komory
20 μL
śr. × grubość
13 mm × 0.2 mm
dołki
1
Opis ogólny
CoverWell incubation reusable chambers - exceptionally secure seals during incubations
  • Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
  • Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
  • RNase and DNase free.
  • Hydrophobic.
  • Adheres to wet or dry surfaces.
  • Reusable.
Informacje prawne
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)