Merck
GBL612204
Grace Bio-Labs HybriWell-FL sealing system, Fluor-"friendly" adhesive chamber
chamber volume 30-50 μL, L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 0.25 mm, port diam. 1.5 mm
Synonim(y):
chamber slides, chambered coverglass, cover slides, hybridization chambers, incubation chambers
Wybierz wielkość
100 EA
1660,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless (black adhesive)
polycarbonate
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 612204
dł. × szer. × grubość
22 mm × 22 mm × 0.25 mm
objętość komory
30-50 μL
śr. portu
1.5 mm
dołki
1
Opis ogólny
Grace Bio-Labs HybriWell sealing system seals securely to a microscope slide surface in seconds to accommodate water bath hybridizations, such as protein or nucleic acid hybridization assays. The HybriWell fluorescent (HybriWell-FL) hybridization system has been designed specifically for sensitive DNA microarray assays involving Cy®5 or Alexa Fluor 647 direct-labeled DNA probes.
Features:
  • Encloses a single or multiple specimens in a small reagent volume and eliminate evaporation.
  • Access ports in the chamber surface allow for the addition or removal of reactants.
  • Ports are easily sealed using adhesive seal tabs provided with each order.
  • Sealed chambers are watertight and ideally suited for waterbath incubations.
  • RNase free, hydrophobic surfaces will not trap or bind probes.
  • Disposable chamber removes cleanly and easily even after heating.
  • Each package includes illustrated instructions for use, applicator and 200 adhesive port seals.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Cy is a registered trademark of Cytiva
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
HybriWell-FL is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)