Przejdź do
N6019
Neutralizing Buffer
for Northern and Southern blotting, powder
Synonim(y):
Neutralizing Buffer for Blotting Techniques
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
5 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
technique(s)
Southern blotting: suitable
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
General description
Sigma′s neutralization buffer is suitable for Southern blotting procedures to neutralize the pH of the gel following depurination and denaturation treatment or before transferring it to membranes.
Application
Suitable for neutralizing the gel before transfer to membranes during Southern procedures.
Preparation Note
The Neutralization Buffer is composed of 1M Tris-HCl and 1.5M NaCl.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S814085639G7663
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder blend
form
powder blend
form
powder blend
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)