Kluczowe dokumenty
GBL611202
Grace Bio-Labs HybriWell-FL™ sealing system, Fluor-"friendly" adhesive chamber
chamber volume 140-165 μL, L × W × thickness 22 mm × 60 mm × 0.12 mm, port diam. 1.5 mm
Synonim(y):
komorowe szkło osłonowe, komory hybrydyzacyjne, komory inkubacyjne, prowadnice komorowe, szkiełka nakrywkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless (black adhesive)
polycarbonate
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 611202
dł. × szer. × grubość
22 mm × 60 mm × 0.12 mm
objętość komory
140-165 μL
śr. portu
1.5 mm
dołki
1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features:
- Encloses a single or multiple specimens in a small reagent volume and eliminate evaporation.
- Access ports in the chamber surface allow for the addition or removal of reactants.
- Ports are easily sealed using adhesive seal tabs provided with each order.
- Sealed chambers are watertight and ideally suited for waterbath incubations.
- RNase free, hydrophobic surfaces will not trap or bind probes.
- Disposable chamber removes cleanly and easily even after heating.
- Each package includes illustrated instructions for use, applicator and 200 adhesive port seals.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)