GBL470635
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system, slide module only
well size 3, L × W × depth 20 mm × 20 mm × 7.6 mm, without clips
Synonim(y):
komory do hybrydyzacji mikromacierzy, komory inkubacyjne, komory suwakowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black silicone (on Delrin)
Właściwości
without clips
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 470635
dł. × szer. × głębokość
20 mm × 20 mm × 7.6 mm
rozmiar dołka
3
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Three or four slides fit into a tray (depending on clip choice). The resulting multi-array chamber tray set produces a modular plate with a standard microtiter plate footprint and well spacing allowing high-throughput robotic processing of up to 256 arrays.
Features:
- Up to 64 leak-proof wells on any slide surface without the use of adhesive
- Microtiter plate well spacing facilitates use with multichannel pipettes
- 7 x 7 mm square wells are ideal for high content arrays 5-350 ul well volumes accommodate small reagent and large wash volumes
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)