Kluczowe dokumenty
GBL505096
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose film slides
96 round pads, 6 mm diam.glass substrate
Synonim(y):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
nitrocellulose (on glass)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 505096
wymiary zewnętrzne
74 mm × 110 mm
typ wiązania
medium binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA™ nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informacje prawne
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)