Merck
G9916
SAFC
EX-CELL® GTM-3
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Gene Therapy Medium-3 for Adenovirus Production
Wybierz wielkość
1 L
752,00 zł
6 X 1 L
3099,00 zł
752,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
752,00 zł
6 X 1 L
3099,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
752,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
for research or for further manufacturing use
sterylność
sterile-filtered
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
komponenty
glucose: 2.93 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Cechy i korzyści
Complete, ready-to-use medium that requires only the addition of L-glutamine for the growth of HEK-293 cells, retinoblastoma-like cells and propagation of adenoviruses. Additionally, the medium is designed to support growth of cells in suspension culture with minimal levels of cell clumping. Developed to meet the needs of biotechnology and vaccine manufacturing.
Przestroga
Do not freeze.
Rekonstytucja
Prior to use medium should be warmed to 37°C and supplemented with 20ml/L of 200mM L-glutamine.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marina Berdichevsky et al.
Biotechnology progress, 24(1), 158-165 (2007-12-07)
PER.C6 cells, an industrially relevant cell line for adenovirus manufacture, were extensively passaged in serum-free suspension cell culture to better adapt them to process conditions. The changes in cell physiology that occurred during this passaging were characterized by investigating cell