Merck
14591C
SAFC
EX-CELL® HeLa Serum-Free Medium for HeLa Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
500 ML
387,00 zł
1000 ML
694,00 zł
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
387,00 zł
1000 ML
694,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352207
387,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
for research or for further manufacturing use
serum-free
sterylność
sterile
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
komponenty
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
EX-CELL HeLa is an animal-protein free, serum-free liquid medium developed for the long-term growth of HeLa cells in suspension culture. The HeLa cell line is a clonal derivative of the parent HeLa cell line and is capable of growth in suspension culture. HeLa suspension cultures can be subcultured directly into EX-CELL HeLa from serum-supplemented or serum-free media. Suspension cultures in EX-CELL HeLa have been carried for more than 25 passages with no loss of growth or viability.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Parvaneh Katoli et al.
Protein expression and purification, 147, 38-48 (2018-02-24)
Myocilin (MYOC) is a secreted protein found in human aqueous humor (AH) and mutations in the MYOC gene are the most common mutation observed in glaucoma patients. Human AH analyzed under non-reducing conditions suggests that MYOC is not normally found