Merck
G7420
Sigma-Aldrich
Galectin-1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
cell analysis
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LGALS1(3956)
Opis ogólny
Galektyna-1 jest członkiem rodziny lektyn zwierzęcych, które selektywnie wiążą reszty β-galaktozydowe.
Zastosowanie
Wspólną funkcją galektyn jest sieciowanie struktur zawierających N-acetylo-laktozaminę zlokalizowanych na powierzchni komórek i w macierzy zewnątrzkomórkowej. Posiadają one również aktywność hemaglutynacyjną, która wynika z ich właściwości wiązania dwuwartościowych węglowodanów. Mają zmienne powinowactwo do bardziej złożonych oligosacharydów. Inne działania galektyny-1 obejmują różnicowanie komórek i hamowanie aktywności fosfatazy białkowej CD45.
Działania biochem./fizjol.
Galektyna-1 jest związana z przerzutami i agregacją komórek nowotworowych w oparciu o jej związek z glikoproteiną 90K. Galektyna-1 może odgrywać znaczącą rolę w nowotworach poprzez apoptozę, adhezję i migrację komórek, regulację cyklu komórkowego i unikanie przez nowotwór odpowiedzi immunologicznej.
Galektyna-1 została powiązana z przerzutami i agregacją komórek nowotworowych w oparciu o jej związek z glikoproteiną 90K. Galektyna-1 może odgrywać znaczącą rolę w nowotworach poprzez apoptozę, adhezję komórek, migrację, regulację cyklu komórkowego i unikanie przez nowotwór odpowiedzi immunologicznej.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 5 mg/mL solution in phosphate buffered saline containing 8 mM DTT and 150 mM lactose.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zanka Bojić-Trbojević et al.
Histochemistry and cell biology, 142(5), 541-553 (2014-05-24)
Mucins are multifunctional highly glycosylated proteins expressed by the female reproductive tract. Differential expression of MUC1 and MUC15 has been shown in trophoblast. This study was undertaken to establish the distribution of mucin(s) in cytotrophoblast cell cultures using anti-bovine submaxillary
F Archambeaud-Mouveroux et al.
Gastroenterologie clinique et biologique, 11(1), 93-95 (1987-01-01)
A case of secondary syphilitic hepatitis is reported. A 49-year old woman was admitted for weight-loss, fever, hepatomegaly and splenomegaly. Diagnosis of syphilitic hepatitis was based on cholestasis associated with positive serologic tests for syphilis without other immunological disturbances. Biopsy
Antonino Grassadonia et al.
Glycoconjugate journal, 19(7-9), 551-556 (2004-02-06)
Galectins and their ligands have been implicated in cell transformation and cancer metastasis, and found to have prognostic value. Mac-2 BP, also known as 90K, is a highly glycosylated, secreted protein extensively studied in human cancer, which binds galectin-1, galectin-3
Debora B Petropolis et al.
PLoS pathogens, 10(9), e1004381-e1004381 (2014-09-12)
Investigations of human parasitic diseases depend on the availability of appropriate in vivo animal models and ex vivo experimental systems, and are particularly difficult for pathogens whose exclusive natural hosts are humans, such as Entamoeba histolytica, the protozoan parasite responsible
Sandra Thiemann et al.
The Journal of biological chemistry, 290(37), 22662-22677 (2015-07-29)
During inflammation, dendritic cells emigrate from inflamed tissue across the lymphatic endothelium into the lymphatic vasculature and travel to regional lymph nodes to initiate immune responses. However, the processes that regulate dendritic cell tissue egress and migration across the lymphatic