Peptydomimetyk sprzężony z dibenzofuranem (13-mer), który działa jako allosteryczny inhibitor wiązania galektyny-1 z glikanami na powierzchni komórek (IC50 = 3 µM). Wykazano, że zmniejsza proliferację komórek śródbłonka i zmniejsza gęstość naczyń w mysich modelach nowotworów.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel Galektyna-1
Odwracalny: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
SVQMKNva-[DBF]-IIVKLNA
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Dings, R.P., et al, 2013, J. Pharm. Exp. Ther.344, 589.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3