Key Documents
G6014
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hydrate
≥75% (enzymatic)
Synonim(y):
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥75% (enzymatic)
zanieczyszczenia
~6 mol/mol water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
OFNNKPAERNWEDD-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Jakość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3