Kluczowe dokumenty
G5794
GR 79236X
≥99% (HPLC), solid
Synonim(y):
N-[(1S, trans)-2-Hydroxycyclopentyl]adenosine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 12 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N[C@H]4CCC[C@@H]4O)ncnc23
InChI
1S/C15H21N5O5/c21-4-9-11(23)12(24)15(25-9)20-6-18-10-13(16-5-17-14(10)20)19-7-2-1-3-8(7)22/h5-9,11-12,15,21-24H,1-4H2,(H,16,17,19)/t7-,8-,9+,11+,12+,15+/m0/s1
Klucz InChI
GYWXTRVEUURNEW-TVDBPQCTSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)