For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
169099
Divinylbenzene
technical grade, 55%
Synonim(y):
DVB HP, Dietenylobenzen, Winylostyren
Wybierz wielkość
340,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
340,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.9 mmHg ( 30 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
878 °F
zawiera
≤1500 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
granice wybuchowości
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
stężenie
55%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
Klucz InChI
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?