Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł |
Informacje o tej pozycji
942,00 zł
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
[H]O[H].CN(CCOc1ccc(C[C@H](Nc2ccccc2C(=O)c3ccccc3)C(O)=O)cc1)c4ccccn4
InChI
1S/C30H29N3O4.H2O/c1-33(28-13-7-8-18-31-28)19-20-37-24-16-14-22(15-17-24)21-27(30(35)36)32-26-12-6-5-11-25(26)29(34)23-9-3-2-4-10-23;/h2-18,27,32H,19-21H2,1H3,(H,35,36);1H2/t27-;/m0./s1
InChI key
XSITZVFUXCLFMK-YCBFMBTMSA-N
Gene Information
human ... PPARG(5468)
Application
- to study its effects on plant homeodomain finger protein 16 (Phf16) and patatin-like phospholipase domain containing 3 (Pnpla3) expression involved in adipogenesis[1]
- to study its effects on complement component 3 (C3) gene expression in human hepatoma cells[2]
- to activate PPARγ in human breast cancer cells[3]
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility H2O: 13 mg/mL |
| originator GlaxoSmithKline | originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - |
| Gene Information human ... PPARG(5468) | Gene Information human ... PPARG(5468) | Gene Information - | Gene Information human ... OPRK1(4986) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?