The lot-specific Certificate of Analysis provides the units per mg and mg/mL values. Using this information, prepare the glutathione reductase solution in assay buffer immediately before use. This solution should not be stored, and storage of diluted stock solutions is not recommended.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 197,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
2500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
197,00 zł
form
ammonium sulfate suspension
Quality Segment
specific activity
100-300 units/mg protein (biuret)
mol wt
118 kDa
UniProt accession no.
foreign activity
G-6-PDH, 6-PGDH, and NADPH oxidase ≤0.01%, lipoamide dehydrogenase ≤0.1%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bakers yeast ... GLR1(856014)
General description
Application
- for quantifying the myocardial tissue glutathione content using a glutathione reductase-5,5′-dithiobis (2-nitrobenzoic acid)-based enzymatic recycling assay[3]
- for the quantification of reduced glutathione (GSH) in the oocytes, using a slightly modified microglutathione assay, obtained from prepubertal gilts[2]
- for the preparation of total GSSG (glutathione disulphide) + GSH measurement, where all available GSSG was reduced to GSH, in rat lens[6]
- for the quantification of intracellular reduced glutathione (GSH) in the oocytes obtained from rats[7]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 100-300 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥400 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity ≥500 units/mg protein |
| Gene Information bakers yeast ... GLR1(856014) | Gene Information yeast ... PGI1(852495) | Gene Information Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480) | Gene Information - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
| mol wt 118 kDa | mol wt tetramer 119,500 Da±600 | mol wt 128 kDa | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
If I have to prepare 1.6 U/ml of glutathione reductase then how should i prepare it (G3664)
1 answer-
Helpful?
-
-
I recently purchased G3664 (100 units). I am wondering how much volume (mL) of the reagent is there in the bottle. Your response is highly appreciated.
1 answer-
The volume can be determined using the activity value reported on the lot specific Certificate of Analysis.
For example, if the activity is reported to be 224 units/mg protein (Biuret):
This equates to 5.2 units /mL protein (Biuret)100 units / 224 units/mg =0.446mg, that is, 100 units = 0.446 mg protein
If the protein content is 5.2 mg/ml, then 0.446mg should be approximately 0.086 ml=86 μLHelpful?
-