Przejdź do
N5130
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced tetra(cyclohexylammonium) salt
≥93%
Synonim(y):
β-NADPH, NADPH, TPNH, Triphosphopyridine nucleotide, reduced form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
691,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30N7O17P3 · 4C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1142.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥93%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
cation traces
Na: ≤0.1%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC(=O)C5=CN(C=CC5)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]7O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]7O)n8cnc9c(N)ncnc89)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4C6H13N/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;4*7-6-4-2-1-3-5-6/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);4*6H,1-5,7H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;;/m1..../s1
InChI key
PTKRUDMLGIIORX-ITGWJZMWSA-N
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway (PPP).
Biochem/physiol Actions
Electron donor; cofactor for nitric oxide synthetase
Preparation Note
Chemically reduced.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4505N7785N1161
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93%
assay
≥95%
assay
~95%
assay
~98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
cation traces
Na: ≤0.1%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)