G3516
α-D-Glucoheptonic acid sodium salt
Synonim(y):
D-Glycero-D-guloheptonic acid, Glucosemonocarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D 5.5 to 6.5 °, c = 4% (w/v) in water
metody
HPLC: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H14O8.Na/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Klucz InChI
FMYOMWCQJXWGEN-WYRLRVFGSA-M
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3