Kluczowe dokumenty
G2650
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 0.75mm x 8cm, color-coded yellow
About This Item
Kod UNSPSC:
41105305
NACRES:
NB.51
Nazwa produktu
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 0.75 mm × 8 cm, color-coded yellow
Materiały
silicone
rozmiar
0.75 mm × 8 cm
kolor
color-coded yellow
Cechy i korzyści
Unikalna uszczelka zapewnia ciągłe uszczelnienie wokół boków i dna szklanych płyt, eliminując potrzebę stosowania dolnej przekładki. Grubość uszczelki musi pasować do grzebienia i elementów dystansowych. Długość materiału uszczelki wynosi ok. 26 cm (2 × wys. + szer.). Uszczelki są oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)