Merck
G2028
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 100 grids
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nickel
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
600 mesh × 42 μm pitch
hole W
27 μm
open area size
40%
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)