Merck
G2418
Sigma-Aldrich
Geranyl triphosphate ammonium salt solution
methanol:ammonia solution
Synonim(y):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl triphosphate ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21O10P3 · 4NH3
Masa cząsteczkowa:
462.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
methanol:ammonia solution
opakowanie
vial of 200 μg
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C10H21O10P3.4H3N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-18-22(14,15)20-23(16,17)19-21(11,12)13;;;;/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)(H2,11,12,13);4*1H3/b10-7+;;;;
Klucz InChI
CLDSCDHQBOJXRD-VUVJVRPPSA-N
Zastosowanie
Isoprenoid building block
Postać fizyczna
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)