Kluczowe dokumenty
G1044
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Granzyme B antibody produced in mouse
clone GrB7, tissue culture supernatant
Synonim(y):
Anti-CSP-B, Anti-HLP, Anty-C11, Anty-CCPI, Anty-CGL-1, Anty-CGL1, Anty-CSPB, Anty-CTLA1, Anty-CTSGL1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GrB7, monoclonal
opis
not suitable for immunocytochemistry (frozen sections)
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: 1:20 using pretreated tissues
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GZMB(3002)
Specyficzność
Does not cross-react with granzyme A.
Immunogen
recombinant human granzyme B.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciw granzymowi B jest odpowiednie do western blot i immunocytochemii w rozcieńczeniu 1:20 przy użyciu wstępnie traktowanych tkanek.
Działania biochem./fizjol.
Granzym B, neutralna proteaza serynowa, ulega ekspresji w ziarnistościach cytoplazmatycznych aktywowanych cytotoksycznych limfocytów T i komórek naturalnych zabójców. Zawiera sekwencję liderową (rozszczepianą przez peptydazę sygnałową) i dwie prodomeny aminokwasowe (rozszczepiane przez lizosomalną proteazę cysteinową DPPI). Odgrywa główną rolę w szlaku apoptotycznym zależnym od kaspaz, aktywując większość kaspaz in vitro i in vivo. Rozszczepia reszty kwasu asparaginowego, aby ułatwić śmierć komórki różnymi drogami. Wykazano, że granzym B może ułatwiać uwalnianie cytochromu C z mitochondriów w sposób niezależny od kaspaz.
Postać fizyczna
Supplied in serum-free culture medium containing 1% bovine serum albumin and 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A Heibein et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 163(9), 4683-4693 (1999-10-21)
CTLs kill targets by inducing them to die through apoptosis. A number of morphological and biochemical events are now recognized as characteristic features of the apoptotic program. Among these, the disruption of the inner mitochondrial transmembrane potential (Delta Psi m)
J A Kummer et al.
Journal of immunological methods, 163(1), 77-83 (1993-07-06)
The human serine proteases granzymes A and B are expressed in cytoplasmic granules of activated cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells. Recombinant granzyme A and granzyme B proteins were produced in bacteria, purified and then used to raise specific
S Shresta et al.
Current opinion in immunology, 10(5), 581-587 (1998-10-31)
CD8+ cytotoxic lymphocytes, natural killer cells and lymphokine-activated killer cells depend primarily on the perforin/granzyme system to kill their targets, while CD4+ T cells utilize Fas and other mechanisms to induce cell death. The molecular mechanisms used by these pathways
J A Trapani et al.
Immunology today, 20(8), 351-356 (1999-08-04)
Viral strategies for escaping apoptosis have co-evolved with the immune system, resulting in a complex balance of pro- and anti-apoptotic forces in virus-infected cells under attack by cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Here, Joseph Trapani and colleagues argue that CTL cytolytic
J A Trapani et al.
Current opinion in immunology, 12(3), 323-329 (2000-04-27)
Recent advances in our understanding of cytolytic effector mechanisms include the partial characterization of caspase-independent apoptotic pathways triggered by granzymes, a realization of the vital importance of perforin and granzymes in the defence against certain virus infections in vivo and