Kluczowe dokumenty
G0543
Glucose Oxidase from Aspergillus niger
≤0.1 units/mg protein catalase, buffered aqueous solution, pH 4.5, low catalase activity
Synonim(y):
β-D-Glucose:oxygen 1-oxidoreductase, G.Od., GOx
About This Item
Polecane produkty
Formularz
buffered aqueous solution
aktywność właściwa
≥200 units/mg protein
masa cząsteczkowa
160 kDa
skład
, ≥15 mg/mL
zanieczyszczenia
≤0.1 units/mg protein catalase
pH
4.5
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Opis ogólny
pI: 4.2
Extinction coefficient: E1% = 16.7 (280 nm)
Glucose oxidase from Aspergillus niger is a dimer consisting of 2 equal subunits with a molecular mass of 80 kDa each. Each subunit contains one flavin adenine dinulceotide moiety and one iron. The enzyme is a glycoprotein containing ~16% neutral sugar and 2% amino sugars. The enzyme also contains 3 cysteine residues and 8 potential sites for N-linked glycosylation.
Glucose oxidase is capable of oxidizing D-aldohexoses, monodeoxy-D-glucoses, and methyl-D-glucoses at varying rates.
The pH optimum for glucose oxidase is 5.5, while it has a broad activity range of pH 4-7. Glucose oxidase is specific for β-D-glucose with a KM of 33-110 mM.
Glucose oxidase does not require any activators, but it is inhibited by Ag+, Hg2+, Cu2+, phenylmercuric acetate, and p-chloromercuribenzoate. It is not inhibited by the nonmetallic SH reagents: N-ethylmaleimide, iodoacetate, and iodoacetamide.
Glucose oxidase can be utilized in the enzymatic determination of D-glucose in solution. As glucose oxidase oxidizes β-D-glucose to D-gluconolactate and hydrogen peroxide, horseradish peroxidase is often used as the coupling enzyme for glucose determination. Although glucose oxidase is specific for β-D-glucose, solutions of D-glucose can be quantified as α-D-glucose will mutorotate to β-D-glucose as the β-D-glucose is consumed by the enzymatic reaction.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?