Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 586,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł 1292,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
586,00 zł
Nazwa produktu
Muscimol hydrobromide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[H].NCc1cc(O)no1
InChI
1S/C4H6N2O2.BrH/c5-2-3-1-4(7)6-8-3;/h1H,2,5H2,(H,6,7);1H
InChI key
OPZOJWHOZRKYQX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility H2O: 1.7 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 6.3 mg/mL |
| color off-white to tan | color light brown | color off-white to light tan | color white to light tan |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G019-5MG | 04061833623367 |
| G019-100MG | 04061832082127 |
| G019-10MG | 04061832082134 |
| G019-25MG | 04061833623350 |
![cis-8-Hydroxy-3-(n-propyl)-1,2,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-benz[e]indole hydrobromide ≥98% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/255/210/7ae0c9f3-835e-4c95-aa84-bb7695fe11ac/640/7ae0c9f3-835e-4c95-aa84-bb7695fe11ac.png)