Przejdź do
A9111
(±)-AMPA hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(±)-α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O4 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.BrH/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI key
KUAHVIUZGLGASU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-AMPA is a potent excitatory amino acid that interacts selectively with central AMPA/kainate receptors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0326A6816G019
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)